Dimetoxi(dimetil)silano 95+%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Dimethyldimethoxysilane
351530010 351531000
351530010.EA 203 EUR
351530010. 351531000.
Dimetoxi(dimetil)silano 95+%, AcroSeal®
Dimetoxi(dimetil)silano
Formula: C₄H₁₂O₂Si
MW: 120,22 g/mol
Pto. Ebullición: 81…82 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 0,865 g/cm³
Pto. de inflamación: –8 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025691
Núm. CAS: 1112-39-6
EINECS: 214-189-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3690 to 1.3710 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %