Dimetoxi(difenil)silano ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dimethoxydiphenylsilane, Diphenyldimethoxysilane
L04031.18
L04031.30
L04031.0B
L04031.18EA
35.2
EUR
L04031.18
L04031.30
L04031.0B
Dimetoxi(difenil)silano ≥97%
Dimetoxi(difenil)silano
Purity: 97%
CAS No.: 6843-66-9
Molecular Formula: C14H16O2Si
Formula Weight: 244.37
Flash Point: 121°(249°F)
Refractive Index: 1.5420
Boiling Point: 160-162°/15mm
Beilstein Reference: 2940458
MDL No.: MFCD00025690
Formula:
C₁₄H₁₆O₂Si MW: 244,37 g/mol Pto. Ebullición: 160…162 °C (15 mmHg) Densidad: 1,079 Pto. de inflamación: 121 °C (249 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00025690 Núm. CAS: 6843-66-9 EINECS: 229-929-1 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)