di-Amonio oxalato en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
85186.260 85186.290
PRLS85186.260EA 0 EUR
PRLS85186.260 PRLS85186.290
di-Amonio oxalato en solución acuosa
di-Ammonium oxalate solutions
Formula: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149694
Núm. CAS: 6009-70-7
EINECS: 214-202-3