Gadolinium(III) nitrate hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
GADOLINIUM NITRATE, Gadolinium(III) nitrate hydrate
12917.14
12917.22
12917.14EA
71.8
EUR
12917.14
12917.22
Gadolinium(III) nitrate hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Gadolinium(III) nitrate hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 94219-55-3
Molecular Formula: Gd(NO3)3.xH2O (x≈6)
Formula Weight: 343.26(anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.406
Appearance: White
Melting Point: 92°
Merck Reference: 14,4326
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00011023
Formula:
Gd(NO₃)₃·xH₂O MW: 343,26 g/mol Pto. de fusión: 92 °C Densidad: 2,406 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149730 Núm. CAS: 94219-55-3 EINECS: 233-437-2 UN: 1477 ADR: 5.1,III Índice Merck: 14,4326 |