Trinitrato de gadolinio hexahidrato 99.9% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
316760250 316761000
ACRO316760250EA 97.4 EUR
ACRO316760250 ACRO316761000
Trinitrato de gadolinio hexahidrato 99.9% (trace metals basis)
Trinitrato de gadolinio hexahidrato
Formula: GdN₃O₉·6H₂O
Pto. de fusión: 91 °C
Densidad: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149728
Núm. CAS: 19598-90-4
EINECS: 233-437-2
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %
Gadolinium (Gd) 34 to 36 %