Potasio hidróxido 0.5 mol/l (0.5 N) in ethanol 10% Reag. Ph. Eur. 1070302
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos:
Potasa cáustica, Hidróxido de potasio
87905.290EA
82.4
EUR
87905.290
VWRC87905.290_T
Potasio hidróxido 0.5 mol/l (0.5 N) in ethanol 10% Reag. Ph. Eur. 1070302
Potasio hidróxido
Información para pedidos: Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formula:
KOH |
Número MDL:
MFCD00003553 Núm. CAS: 1310-58-3 |