Potasio hidróxido 2 mol/l (2 N) ethanol_90 Reag. Ph. Eur. 1070301
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Potasa cáustica, Hidróxido de potasio
87904.180EA 49.9 EUR
87904.180 87904.180_T
Potasio hidróxido 2 mol/l (2 N) ethanol_90 Reag. Ph. Eur. 1070301
Potasio hidróxido
Información para pedidos: Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Información de suministro: Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formula: KOH
MW: 56.11 g/mol
Pto. Ebullición: 1320
Pto. de fusión: 360
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 2924
ADR: 3 II
Índice Merck: 12,07806