Silicagel, en gránulos, Chameleon® C 2 - 6 mm agente desecante en bolsitas
Proveedor: VWR Chemicals
87185.2500EA
438
EUR
87185.2500
87185.0500
Silicagel, en gránulos, Chameleon® C 2 - 6 mm agente desecante en bolsitas
Silicagel
Este producto retiene vapor de agua manteniendo un ambiente seco para sus productos. Cuando la capacidad de adsorción del gel se agota, el color naranja se descolora. El producto puede volver a regenerarse y volver al color naranja mediante calor en un horno de secado a 120-140ºC durante 3h y luego reutilizarse. Es válido para diferentes aplicaciones de secado menos para ácidos fuertes o componentes fuertemente alcalinos.
Formula:
SiO₂ MW: 60.08 g/mol Pto. Ebullición: 2230 Pto. de fusión: 1710 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011232 Núm. CAS: 63231-67-4 |
Resultados test especificaciones
Cambio de color | Pasa test |
Tamaño de partícula | 2,0 - 6,0 mm |
pH (20°C; 5 %) | 2,0 - 5,0 |
Pérdida por secado (140°C) | Max. 2,0 % |
Capacidad de absorc.de agua(23°C;50 %RH) | Min. 23,0 % |