Celite® 545, para filtración
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
349670025 349675000 349670100
349670025.EA 177 EUR
349670025. 349675000. 349670100.
Celite® 545, para filtración
Celite® 545, para filtración
Formula: SiO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00132803
Núm. CAS: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Powder
Particle size ≤25 % (Retained on 150 mesh)
Wet density 255 to 370 g/l
pH 9.0 to 11.0 (10 % slurry)
Permeability 2.7 to 4.2 Darcy
Calcium oxide (CaO) 0.3 % (Typical)
Magnesium oxide (MgO) 0.3 % (Typical)
Silicon dioxide (SiO2) 91.5 % (Typical)
Aluminium oxide (Al2O3) 1.0 % (Typical)
Iron(III)oxide (Fe2O3) 1.5 % (Typical)