Celite® 545, para filtración, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Atención
3376.2500EA 211.24 EUR
3376.2500
Celite® 545, para filtración, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Celite® 545, para filtración
Formula: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Número MDL: MFCD00132803
Núm. CAS: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Loss on Drying at 110°C max. 0.2 %
Petroleum Ether Extractables value on label
pH of 5% Slurry at 20°C 8.0 - 11.0