Celite® 545, para filtración
Proveedor: MACHEREY-NAGEL
Atención
Sinónimos: DE, Diatomaceous earth, flux-calcined
815560.1 815560.5
MANA815560.1EA 33.4 EUR
MANA815560.1 MANA815560.5
Celite® 545, para filtración
Celite® 545, para filtración
Formula: SiO₂
Número MDL: MFCD00132803
Núm. CAS: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0