Celite® 545, para filtración, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02693.0250 1.02693.1000 1.02693.9010
1.02693.0250EA 53.4 EUR
1.02693.0250 1.02693.1000 1.02693.9010
Celite® 545, para filtración, Supelco®
Celite® 545, para filtración
Formula: SiO₂
Número MDL: MFCD00132803
Núm. CAS: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility  - 0.001 g/l (20 °C)
Bulk Density 300 kg/m3
pH 10 (100 g/l, H2O, 20 °C)