Celite® Hyflo® Super Cel, para filtración
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
B22658.0E B22658.36 B22658.PG
B22658.0EEA 129 EUR
B22658.0E B22658.36 B22658.PG
Celite® Hyflo® Super Cel, para filtración
Celite® Hyflo® Super Cel, para filtración
CAS No.: 61790-53-2 Odour: Odourless Merck Reference: 14,4973 MDL No.: MFCD00132803
Pto. Ebullición: 2200 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1710 °C
Densidad: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00132803
Núm. CAS: 68855-54-9
EINECS: 319-127-6
Índice Merck: 14,4973