Metanol, seca, Hydranal™ medium for volumetric one-component Karl Fischer titration, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
|
Peligro
|
34741-1L
34741-2.5L
34741-6X1L
34741-4X2.5L
34741-1LEA
27.35
EUR
34741-1L
34741-2.5L
34741-6X1L
34741-4X2.5L
Metanol, seca, Hydranal™ medium for volumetric one-component Karl Fischer titration, Fluka™
Metanol
Suitability: use tested, Reagent for volumetric one-component KF titration (working medium)
Formula:
CH₃OH Pto. Ebullición: 64…65 °C (1,013 hPa) Pto. de fusión: –98 °C Densidad: 0,79 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 11 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004595 Núm. CAS: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3,II IR: 01-2119433307-44 Índice Merck: 13,05984 |
|
Resultados test especificaciones
Suitability (for KF-titration) | test passed |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.01 % |
Number Of Samples | Min. 2 |