Ninhidrina 1,7% in ethanol 83.3% (v/v) Reag. Ph. Eur. 1058304
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos:
Indanotriona hidrato
87877.180EA
68.6
EUR
87877.180
87877.180_T
Ninhidrina 1,7% in ethanol 83.3% (v/v) Reag. Ph. Eur. 1058304
Ninhidrina
Información para pedidos: Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formula:
C₉H₆O₄ MW: 178.14 g/mol Pto. Ebullición: 351 |
Número MDL:
MFCD00003791 Núm. CAS: 485-47-2 Índice Merck: 13,06582 |