Potasio hidróxido 3% ethanol_95 Reag. Ph. Eur. 1070303
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Potasa cáustica, Hidróxido de potasio
87906.180EA 90.6 EUR
87906.180 87906.180_T
Potasio hidróxido 3% ethanol_95 Reag. Ph. Eur. 1070303
Potasio hidróxido
Información para pedidos: Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formula: KOH
MW: 56.11 g/mol
Pto. Ebullición: 1320
Pto. de fusión: 360
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
Índice Merck: 12,07806