Potasio hidróxido 6,6 g/l en solución de etanol 95% 6,6 g/l in ethanol 95% Reag. Ph. Eur. 1070304
Proveedor: VWR Chemicals
87907.290_TEA 117 EUR
87907.290_T
Potasio hidróxido 6,6 g/l en solución de etanol 95% 6,6 g/l in ethanol 95% Reag. Ph. Eur. 1070304
Potasio hidróxido
Información para pedidos: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formula: KOH
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
ADR: 3,II