Azul de timol sal sódica 0,1% in ethanol (20%) Reag. Ph. Eur. 1090601
Proveedor: VWR Chemicals
87952.180EA 55.5 EUR
87952.180 87952.180_T
Azul de timol sal sódica 0,1% in ethanol (20%) Reag. Ph. Eur. 1090601
Azul de timol sal sódica
Información para pedidos: Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formula: C₂₇H₂₉NaO₅S
Número MDL: MFCD00151093
Núm. CAS: 62625-21-2