Frascos, de boca ancha, con tapón de rosca
Proveedor: VITLAB
109497 109597 109697 109797
215-4593EA 152 EUR
215-4593 215-4594 215-4595 215-1961
Frascos, de boca ancha, con tapón de rosca
Frascos Botellas de plástico
PFA, traslúcido, con tapón de rosca de PFA.
  • Muy buena resistencia química
  • Resiste temperaturas de –200 a +250 °C, autoclavable
  • Herméticos
Frascos con alta resistencia a temperaturas extremas, a compuestos químicos y a la corrosión. Inerte a prácticamente todos los compuestos químicos con excepción de metales alcalinos fundidos, compuestos con flúor y compuestos halogenados complejos a temperaturas altas y bajo presión. Idóneos para líquidos, medios pastosos, polvos y material granulado. Boca ancha que facilita el llenado y la limpieza.