Frascos de boca ancha con tapón con esmerilado normalizado
Proveedor: VITLAB
100494 101594 101694 101794 101894
215-6855EA 85.6 EUR
215-6855 215-6847 215-6849 215-6850 215-6852
Frascos de boca ancha con tapón con esmerilado normalizado
Frascos Botellas de plástico
PP, color natural con tapones de PP.
  • Muy buena resistencia química
  • Resiste temperaturas de hasta 121 °C (durante 20 minutos); uso prolongado a 100 °C
  • Tapones con esmerilado estándar
Frascos ideales para toma de muestras, conservación o transporte. Idóneos para líquidos, medios pastosos y material granulado. La boca ancha facilita el llenado. Se pueden llenar con sustancias calientes.