Discos de filtro con borde de vidrio fundido, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
252024104 252024207 252024301 252024404 252050105 252050208 252050302 252050405 252090109 252090203 252090306 252090409
511-5111EA 37.5 EUR
511-5111 511-5112 511-5113 511-5114 511-5121 511-5122 511-5123 511-5124 511-5131 511-5132 511-5133 511-5134
Discos de filtro con borde de vidrio fundido, DURAN®
Filtros Discos de filtros
Estos discos de filtro cuentan con un borde de vidrio fundido.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima, que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura
  • Estándar de USP
Hecho de vidrio de borosilicato DURAN® transparente 3.3.