Soporte de membrana de tamiz con abertura, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
213403108 213403408 213403905 213404404 213405109
511-5126EA 35.3 EUR
511-5126 511-0134 SCOT213403905 SCOT213404404 SCOT213405109
Soporte de membrana de tamiz con abertura, DURAN®
Portafiltros
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente. Soporte de membrana y papel de filtro.