La serie KBF es la especialista acreditado para pruebas de estabilidad ICH fiables en la industria farmacéutica: el KBF domina todas las pruebas a largo plazo, pruebas aceleradas y pruebas de estrés. Cumple todos los requisitos ICH importantes, desde la precisión hasta la programación y la documentación. Con opciones flexibles de suministro de agua para todos los lugares de instalación. Las unidades tienen una cámara interior de acero inoxidable, acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™, un rango de temperatura de 0 °C a +70 °C, un rango de humedad desde 10% hasta 80% h.r. y la nueva KBF consume hasta un 40% menos de energía que su predecesora. Con módulos de luz opcionales, la KBF puede convertirse en una cabina de fotoestabilidad ICH y en una cabina de crecimiento de plantas.
- Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor
- Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-600a
- Calentamiento de la puerta para evitar la condensación
- Velocidad del ventilador ajustable
- Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor de reacción rápida
- Diseño robusto de la carcasa con tecnología sándwich HIT
- Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico
- Puerto de acceso grande con tapón de silicona
- Equipos de suelo con robustas ruedas dobles giratorias, con freno en la parte delantera
- Equipos de suelo con robustas ruedas dobles giratorias, con freno en la parte delantera
- Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real
- Panel de control de ajuste ergonómico (a partir del modelo 470)
- Triángulo señalizador con indicación luminosa de estado (a partir del modelo 470)
- Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB
- Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica
- Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado
- Interfaces de datos: Ethernet, USB
Información para pedidos: Módulos de luz opcionales para ensayos de fotoestabilidad ICH para los modelos 260, 470, 720 L y módulos de luz LED opcionales para el crecimiento de las plantas para modelos a partir de 260 L.
Información de suministro: Se suministra con 2 cantidad de bandejas de acero inoxidable y Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition de BINDER.