Cámaras de clima constante, Serie KBF PRO
Proveedor: Binder
9020-0439 9020-0440 9020-0441 9020-0442 9020-0443 9020-0444
390-1759EA 22540 EUR
390-1759 390-1760 390-1761 390-1762 390-1763 390-1764
Cámaras de clima constante, Serie KBF PRO
Cámaras de ensayos Cámaras climáticas
La cámara de clima constante potente y todoterreno: Gracias a su sofisticado equipamiento técnico, la KBF PRO con acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™ domina sin problemas todo tipo de ensayos de materiales, ya sea a −20 °C o, en condiciones THB, a +85 °C y 85% de humedad relativa. Unidades tienen una cámara interna de acero inoxidable, un rango de temperatura de −20 °C a +100 °C y un rango de humedad desde 10% hasta 98% h.r. Ofrece opciones flexibles de suministro de agua para todos los lugares de instalación y consume hasta un 40% menos energía que el modelo KMF predecesor. Con módulos de luz opcionales, la KBF PRO se convierte en una cámara para ensayos de fotoestabilidad ICH o para crecimiento de plantas.
  • Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor
  • Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-290 (GWP 3)
  • Calentamiento de la puerta para evitar la condensación
  • Velocidad del ventilador ajustable
  • Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor de reacción rápida
  • Diseño robusto de la carcasa con tecnología sándwich HIT
  • Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico
  • Puerto de acceso grande con tapón de silicona
  • Equipos de suelo con robustas ruedas dobles giratorias, con freno en la parte delantera
  • Equipos de suelo con robustas ruedas dobles giratorias, con freno en la parte delantera
  • Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real
  • Panel de control de ajuste ergonómico (a partir del modelo 470)
  • Triángulo señalizador con indicación luminosa de estado (a partir del modelo 470)
  • Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB
  • Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica
  • Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado
  • Interfaces de datos: Ethernet, USB
Información para pedidos: Módulos de luz opcionales para ensayos de fotoestabilidad ICH para los modelos 260, 470, 720 L y módulos de luz LED opcionales para el crecimiento de las plantas para modelos a partir de 260 L.
Información de suministro: Se suministra con 2 cantidad de bandejas de acero gradillas inoxidable con guías telescópicas y Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition de BINDER.