Incubadoras refrigeradas, Serie KB
Proveedor: Binder
9020-0471 9020-0472 9020-0473 9020-0474 9020-0475 9020-0476
390-1741EA 7770 EUR
390-1741 390-1742 390-1743 390-1744 390-1745 390-1746
Incubadoras refrigeradas, Serie KB
Incubadoras Incubadoras refrigeradas
El poderoso serie KB de las incubadoras refrigeradas para microorganismos, la incuba con gran precisión incluso a plena carga. Las unidades tienen una cámara interior de acero inoxidable, acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™, un rango de temperatura de 0 °C a +70 °C, una rutina de desinfección con aire caliente y es fácil de programar como frigorífico de fin de semana. Esta unidad consume hasta un 40% menos energía que su predecesora.
  • Refrigeración energéticamente eficiente mediante una moderna máquina de refrigeración por inversor
  • Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-600a
  • Calentamiento de la puerta para evitar la condensación
  • Diseño robusto de la carcasa con tecnología sándwich HIT
  • Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico
  • Puerto de acceso grande con tapón de silicona
  • Equipos de suelo con robustas ruedas dobles giratorias, con freno en la parte delantera
  • Equipos de suelo con robustas ruedas dobles giratorias, con freno en la parte delantera
  • Programación sencilla de un segundo valor de consigna de temperatura
  • Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB
  • Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica
  • Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado
  • Interfaces de datos: Ethernet, USB
Información para pedidos:
Información de suministro: Se suministra con 2 cantidad de bandejas de acero inoxidable