Incubadoras refrigeradas, Serie KB PRO
Proveedor: Binder
9020-0433 9020-0434 9020-0435 9020-0436 9020-0437 9020-0438
390-1747EA 12350 EUR
390-1747 390-1748 390-1749 390-1750 390-1751 390-1752
Incubadoras refrigeradas, Serie KB PRO
Incubadoras Incubadoras refrigeradas
La serie KB PRO son potentes incubadoras de refrigeración con refrigeración energéticamente eficiente y una moderna unidad de refrigeración inverter. Unidades con creditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™ tienen un rango de temperatura de −20 °C a +100 °C y numerosas funciones de programa. Los modelos tienen una cámara interna de acero inoxidable y abarca un amplio abanico de aplicaciones, que van mucho más allá de la simple incubación. Con módulos de luz opcionales, la KB PRO se convierte en una cámara para ensayos de fotoestabilidad ICH o para crecimiento de plantas.
  • Refrigeración con refrigerante climáticamente neutro R-290 (GWP 3)
  • Calentamiento de la puerta para evitar la condensación
  • Velocidad del ventilador ajustable
  • Diseño robusto de la carcasa con tecnología sándwich HIT
  • Puertas interiores de vidrio de seguridad con revestimiento de óxido metálico
  • Puerto de acceso grande con tapón de silicona
  • Equipos de suelo con robustas ruedas dobles giratorias, con freno en la parte delantera
  • Equipos de suelo con robustas ruedas dobles giratorias, con freno en la parte delantera
  • Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real
  • Panel de control de ajuste ergonómico (a partir del modelo 470)
  • Triángulo señalizador con indicación luminosa de estado (a partir del modelo 470)
  • Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB
  • Controlador de selección de temperatura clase 3.3 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica
  • Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado
  • Interfaces de datos: Ethernet, USB
Información para pedidos: Módulos de luz opcionales para ensayos de fotoestabilidad ICH para los modelos 260, 470, 720 y módulos de luz LED opcionales para el crecimiento de las plantas para modelos a partir de 260 L.
Información de suministro: Se suministra con 2 cantidad de bandejas de acero gradillas inoxidable con guías telescópicas y Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition de BINDER.