Muestreadores de polvos desechables PharmaDispo
Proveedor: BURKLE
5393-8000 5393-8001 5393-8010 5393-8011 5393-8020 5393-8021 5393-8030 5393-8031 5393-8040 5393-8041
BURK5393-8000EA 0 EUR
BURK5393-8000 BURK5393-8001 BURK5393-8010 BURK5393-8011 BURK5393-8020 BURK5393-8021 BURK5393-8030 BURK5393-8031 BURK5393-8040 BURK5393-8041
Muestreadores de polvos desechables PharmaDispo
Muestreadores Muestreadores desechables de solo uso
El muestreador de polvo desechable PharmaDispo es para múltiples puntos de destino que, con un solo muestreo, recoge tres muestras de puntos de destino distintos.
  • Toma de pequeñas muestras individuales de diferentes capas
  • Fácil manejo: Mecanismo deslizante con tope final para un uso sencillo
  • Higiénico y seguro: Fabricado en sala blanca, envasado individualmente, especialmente desarrollado para un solo uso.
Las tres cámaras de muestreo separadas del PharmaDispo permiten tomar muestras simultáneas de diferentes capas o zonas. Esto permite analizar la composición del material de forma diferenciada en varias capas, lo que resulta especialmente ventajoso si una muestra uniforme no es suficientemente representativa del material. Las muestras puntuales tomadas pueden analizarse individualmente o combinarse para formar una muestra compuesta representativa.
Gracias a su diseño sofisticado y ergonómico, el tomamuestras se adapta cómodamente a la mano y puede tomarse con una sola mano. Un mecanismo deslizante con tope final permite abrir y cerrar el muestreador fácilmente.
El muestreador PharmaDispo toma con precisión y seguridad pequeñas muestras de polvo para el control de calidad procedentes de recipientes abiertos.
El envasado individual garantiza que cada muestreador permanezca libre de contaminación hasta su uso. El uso único elimina el riesgo de contaminación cruzada entre diferentes muestras o productos. Tras un único uso, el muestreador de zona se desecha, garantizando la integridad del proceso de trabajo.
Las versiones estériles se esterilizan adicionalmente con rayos gamma.
Certificaciones: Es fabricado, montado y envasado individual en condiciones de sala blanca de clase 7 (ISO).
Envase: Los tomamuestras se suministran en cajas de 20 unidades.