VWR®, Placas de desecador
Proveedor: VWR Collection
467-0101EA 41.2 EUR
467-0101 467-0102 467-0103 467-0104 467-0100
VWR®, Placas de desecador
Desecadores Placas de desecadores
Placas de desecador de porcelana. Orificio central con un Ø de 20 mm, orificios de filtro con un Ø aproximado de 5 mm. Adecuadas para uso con cualquier desecador que tenga el diámetro adecuado.
Certificaciones: DIN 12911