Azul de metilo, grado alta pureza tinción biológica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: [[4-[Bis[4-[(sulfonatofenil)amino]fenil]metilen]ciclohexa-2,5-dien-1-iliden]amino]bencenosulfonato de disodio, C.I. 42780
229660250 229661000
ACRO229660250EA 78.7 EUR
ACRO229660250 ACRO229661000
Azul de metilo, grado alta pureza tinción biológica
Azul de metilo
Formula: C₃₇H₂₇N₃Na₂O₉S₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00058509
Núm. CAS: 28983-56-4
EINECS: 249-113-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark brown Glistening crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
UV Lambda max 594 to 610 nm (in 0.005M HCl)
Absorption Ratio P-15/P+15 0.96 to 1.09