EGTA (Ácido etilenglicol-bis(2-aminoetiléter)-N,N,N'N'-tetraacético) 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Ácido etilenbis(oxietilennitrilo)tetraacético
A16086.09
A16086.18
A16086.30
A16086.09EA
56.9
EUR
A16086.09
A16086.18
A16086.30
EGTA (Ácido etilenglicol-bis(2-aminoetiléter)-N,N,N'N'-tetraacético) 97%
EGTA (Ácido etilenglicol-bis(2-aminoetiléter)-N,N,N'N'-tetraacético)
Purity: 97%
CAS No.: 67-42-5
Molecular Formula: C14H24N2O10
Formula Weight: 380.35
Melting Point: ca 242° dec.
Beilstein Reference: 1717370
Merck Reference: 14,3529
MDL No.: MFCD00004291
Formula:
C₁₄H₂₄N₂O₁₀ MW: 380,35 g/mol Pto. de fusión: ∼ 242 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004291 Núm. CAS: 67-42-5 EINECS: 200-651-2 Índice Merck: 14,3529 |