EGTA (Ácido etilenglicol-bis(2-aminoetiléter)-N,N,N'N'-tetraacético) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Ácido etilenbis(oxietilennitrilo)tetraacético
409910250 409911000 409915000
ACRO409910250EA 123 EUR
ACRO409910250 ACRO409911000 ACRO409915000
EGTA (Ácido etilenglicol-bis(2-aminoetiléter)-N,N,N'N'-tetraacético) 98%
EGTA (Ácido etilenglicol-bis(2-aminoetiléter)-N,N,N'N'-tetraacético)
Formula: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
MW: 380.35 g/mol
Pto. de fusión: 240…245 °C (desc.)
Pto. de inflamación: >200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004291
Núm. CAS: 67-42-5
EINECS: 200-651-2
Índice Merck: 13,03560
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 240 to 244 °C
Titration excess NaOH ≥97.5 %
HPLC ≥98.0 %