EGTA (Ácido etilenglicol-bis(2-aminoetiléter)-N,N,N'N'-tetraacético) ≥97%, white crystalline powder, Ultra Pure Grade
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Ácido etilenbis(oxietilennitrilo)tetraacético
0732-10GEA 91 EUR
0732-10G 0732-100G 0732-500G
EGTA (Ácido etilenglicol-bis(2-aminoetiléter)-N,N,N'N'-tetraacético) ≥97%, white crystalline powder, Ultra Pure Grade
EGTA (Ácido etilenglicol-bis(2-aminoetiléter)-N,N,N'N'-tetraacético)
Formula: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
MW: 380.35 g/mol
Pto. de fusión: 241 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004291
Núm. CAS: 67-42-5
EINECS: 200-651-2
Índice Merck: 13,03560
Order Now
Resultados test especificaciones
DNasas No detectado
Metales pesados (as Pb) ≤0.001%
Pérdida por secado ≤1%
Melting Range w/Decomposition ≥238 °C
Proteasas No detectado
Pureza >97 %
Rnasas No detectado