Titriplex® VI (EGTA (Ácido etilenglicol-bis(2-aminoetiléter)-N,N,N'N'-tetraacético)) para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08435.0025
1.08435.0100
1.08435.0025EA
282
EUR
1.08435.0025
1.08435.0100
Titriplex® VI (EGTA (Ácido etilenglicol-bis(2-aminoetiléter)-N,N,N'N'-tetraacético)) para análisis, Supelco®
EGTA (Ácido etilenglicol-bis(2-aminoetiléter)-N,N,N'N'-tetraacético)
Formula:
C₁₄H₂₄N₂O₁₀ Pto. de fusión: 240…244 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004291 Núm. CAS: 67-42-5 EINECS: 200-651-2 Índice Merck: 13,03560 |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 240 - 245 °C decomposes |
Molar Mass | 380.35 g/mol |
Bulk Density | 450 kg/m3 |