4'-Bromo-3-cloropropiofenona ≥94%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4'-Bromo-β-cloropropiofenona
A13988.09
A13988.18
A13988.30
A13988.09EA
49.3
EUR
A13988.09
A13988.18
A13988.30
4'-Bromo-3-cloropropiofenona ≥94%
4'-Bromo-3-cloropropiofenona
Purity: 94%
CAS No.: 31736-73-9
Molecular Formula: C9H8BrClO
Formula Weight: 247.53
Melting Point: 57-62°
Beilstein Reference: 1944367
Formula:
C₉H₈BrClO MW: 247,52 g/mol Pto. Ebullición: 301 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 57…62 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00018979 Núm. CAS: 31736-73-9 EINECS: 250-784-5 |