2-Fluoro-4-(trifluormetil)benzonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Cyano-3-fluorobenzotrifluoride
B20485.03
B20485.06
B20485.14
B20485.03EA
45.6
EUR
B20485.03
B20485.06
B20485.14
2-Fluoro-4-(trifluormetil)benzonitrilo ≥98%
2-Fluoro-4-(trifluormetil)benzonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 146070-34-0
Molecular Formula: C8H3F4N
Formula Weight: 189.11
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4460
Boiling Point: 178-180°
Beilstein Reference: 8313354
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00061279
Formula:
C₈H₃F₄N Pto. Ebullición: 178…180 °C Densidad: 1,358 Pto. de inflamación: 75 °C (167 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00061279 Núm. CAS: 146070-34-0 UN: 3276 ADR: 6.1,III |