4-Fluoro-2-(trifluormetil)benzonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Cyano-5-fluorobenzotrifluoride
B20617.06 B20617.14
B20617.06EA 85.6 EUR
B20617.06 B20617.14
4-Fluoro-2-(trifluormetil)benzonitrilo ≥98%
4-Fluoro-2-(trifluormetil)benzonitrilo
Purity: 98+% CAS No.: 194853-86-6 Molecular Formula: C8H3F4N Formula Weight: 189.11 Melting Point: 43-45° Boiling Point: 194-196° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00061283
Formula: C₈H₃F₄N
MW: 189,11 g/mol
Pto. Ebullición: 194…196 °C
Pto. de fusión: 43…45 °C
Densidad: 1,350
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061283
Núm. CAS: 194853-86-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III