1-(4-Nitrofenil)glicerol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
PNPG
L19968.03
L19968.06
L19968.03EA
208
EUR
L19968.03
L19968.06
1-(4-Nitrofenil)glicerol ≥99%
1-(4-Nitrofenil)glicerol
Purity: 99%
CAS No.: 2207-68-3
Molecular Formula: C9H11NO5
Formula Weight: 213.19
Odour: Odourless
Melting Point: 95-97°
Beilstein Reference: 7376091
MDL No.: MFCD00017037
Formula:
C₉H₁₁NO₅ MW: 213.19 g/mol Pto. de fusión: 95…97 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017037 Núm. CAS: 2207-68-3 EINECS: 218-624-9 |