β-D-Glucopiranosido de α-hidroxi-o-tolilo 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Hydroxymethyl)phenyl-β-D-glucopyranoside, Salicoside, D(-)-Salicin, (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(2-(hydroxymethyl)phenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-[2-(hydroxymethyl)phenoxy]oxane-3,4,5-triol, D(−)-Salicin
132590250 132591000 132590050
ACRO132590250EA 255 EUR
ACRO132590250 ACRO132591000 ACRO132590050
β-D-Glucopiranosido de α-hidroxi-o-tolilo 99+%
β-D-Glucopiranosido de α-hidroxi-o-tolilo
Formula: C₁₃H₁₈O₇
MW: 286.28 g/mol
Pto. de fusión: 197…200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006590
Núm. CAS: 138-52-3
EINECS: 205-331-6
Índice Merck: 12,08476
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥99.0 %
Specific optical rotation -59.5° to -63.5° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)