2,6-Dimetil-4-heptanol ≥85.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D0732-25ML D0732-500ML
TCIAD0732-25MLEA 16 EUR
TCIAD0732-25ML TCIAD0732-500ML
2,6-Dimetil-4-heptanol ≥85.0% (por GC)
2,6-Dimetil-4-heptanol
Formula: C₉H₂₀O
Pto. Ebullición: 179°C
Pto. de fusión: –65 °C
Densidad: 0,8237 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 74°C
Número MDL: MFCD00008944
Núm. CAS: 108-82-7
EINECS: 203-619-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f99e453f608d8577a43e3891a98a868baf042f06&vid=f99e453f608d8577a43e3891a98a868baf042f06&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %