Verde luz SF
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23330.09
B23330.18
B23330.09EA
44.9
EUR
B23330.09
B23330.18
Verde luz SF
Verde luz SF
CAS No.: 5141-20-8
Molecular Formula: C37H34N2Na2O9S3
Formula Weight: 792.86
Melting Point: ca 288° dec.
Beilstein Reference: 5717828
Merck Reference: 14,5485
MDL No.: MFCD00012121
Formula:
C₃₇H₃₄N₂Na₂O₉S₃ Pto. de fusión: ∼ 288 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012121 Núm. CAS: 5141-20-8 EINECS: 225-906-5 Índice Merck: 14,5485 |