Metilcelulosa, 1,600 cPs (C=2%, H₂O)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Cellulose methyl ether
43146.22
43146.36
43146.22EA
63.3
EUR
43146.22
43146.36
Metilcelulosa, 1,600 cPs (C=2%, H₂O)
Methyl cellulose
CAS No.: 9004-67-5
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,6040
MDL No.: MFCD00081763
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
Número MDL:
MFCD00081763 Núm. CAS: 9004-67-5 Índice Merck: 14,6040 |