Metilcelulosa, 4000 mPa.S (2% H₂O), en polvo
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Cellulose methyl ether
36718.22
36718.36
36718.A4
36718.22EA
57.4
EUR
36718.22
36718.36
36718.A4
Metilcelulosa, 4000 mPa.S (2% H₂O), en polvo
Methyl cellulose
CAS No.: 9004-67-5
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,6040
MDL No.: MFCD00081763
Precaución: Incompatible with strong oxidising agents, bleach, perchloric acid, nitric acid, perchlorates, alkali nitrates, alkali nitrites and calcium oxide.
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
Número MDL:
MFCD00081763 Núm. CAS: 9004-67-5 Índice Merck: 14,6040 |