Metilcelulosa, 4000 mPa.S (2% H₂O)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
258111000 258115000 258110025
ACRO258111000EA 57.3 EUR
ACRO258111000 ACRO258115000 ACRO258110025
Metilcelulosa, 4000 mPa.S (2% H₂O)
Methyl cellulose
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081763
Núm. CAS: 9004-67-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellowish-white to greyish-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Viscosity 3000 to 5600 cP (2 % in water at 20°C)