Metilcelulosa, 400 cP (C=2%, H₂O)
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Cellulose methyl ether
43147.22 43147.A4 43147.36
43147.22EA 56 EUR
43147.22 43147.A4 43147.36
Metilcelulosa, 400 cP (C=2%, H₂O)
Methyl cellulose
CAS No.: 9004-67-5 Physical Form: Powder Odour: Odourless Merck Reference: 14,6040 MDL No.: MFCD00081763
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081763
Núm. CAS: 9004-67-5
Índice Merck: 14,6040