Tetrafluoroborato de sodio, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43877.0250 8.43877.1000 8.43877.9999
8.43877.0250EA 47.2 EUR
8.43877.0250 8.43877.1000 8.43877.9999
Tetrafluoroborato de sodio, Sigma-Aldrich®
Tetrafluoroborato de sodio
Formula: BF₄Na
Pto. de fusión: 384 °C
Densidad: ∼2,47 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003515
Núm. CAS: 13755-29-8
EINECS: 237-340-6
UN: 1759
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,08761
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 384 °C
Molar Mass 109.79 g/mol
Hill Formula BF4Na
Chemical Formula NaBF4