Ortoacetato de trietilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1,1,1-Triethoxyethane
139651000 139655000 139650025
ACRO139651000EA 41.5 EUR
ACRO139651000 ACRO139655000 ACRO139650025
Ortoacetato de trietilo 97%
Ortoacetato de trietilo
Formula: C₈H₁₈O₃
MW: 162.23 g/mol
Pto. Ebullición: 142 °C (760 mmHg)
Densidad: 0.885 g/cm³
Pto. de inflamación: 36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009223
Núm. CAS: 78-39-7
EINECS: 201-112-4
UN: 3272
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥98.5 %