Ortoacetato de trietilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L06004.AE
L06004.AP
L06004.0F
L06004.AEEA
35.2
EUR
L06004.AE
L06004.AP
L06004.0F
Ortoacetato de trietilo ≥98%
Ortoacetato de trietilo
Purity: 98%
CAS No.: 78-39-7
Molecular Formula: CH3C(OCH2CH3)3
Formula Weight: 162.23
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.3970
Boiling Point: 142-143°
Beilstein Reference: 506201
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009223
Formula:
C₈H₁₈O₃ Pto. Ebullición: 142…143 °C Densidad: 0,887 Pto. de inflamación: 32 °C (89 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009223 Núm. CAS: 78-39-7 EINECS: 201-112-4 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...