Ortoacetato de trietilo zS, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 1,1,1-Triethoxyethane
MQ200
8.20934.0100 8.20934.0500 8.20934.9025 8.20934.0050
8.20934.0100EA 32.5 EUR
8.20934.0100 8.20934.0500 8.20934.9025 8.20934.0050
Ortoacetato de trietilo zS, Sigma-Aldrich®
Ortoacetato de trietilo
Formula: C₈H₁₈O₃
MW: 162.23 g/mol
Pto. Ebullición: 142
Densidad: 0.8847 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 32
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009223
Núm. CAS: 78-39-7
EINECS: 201-112-4
UN: 3272
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 162.22 g/mol
Boiling Point 142 °C (1013 hPa)
Flash Point 32 °C
Refractive Index 1.3958 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 7.0 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 455 °C