Ortoacetato de trimetilo 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
218181000 218185000
ACRO218181000EA 70 EUR
ACRO218181000 ACRO218185000
Ortoacetato de trimetilo 98+%
Ortoacetato de trimetilo
Formula: C₅H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 109 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –58 °C
Densidad: 0,94 g/cm³
Pto. de inflamación: 16 °C
Número MDL: MFCD00008477
Núm. CAS: 1445-45-0
EINECS: 215-892-9
UN: 3272
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3900 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %