Ortoacetato de trimetilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
L13369.AD L13369.AK
L13369.ADEA 41.2 EUR
L13369.AD L13369.AK
Ortoacetato de trimetilo ≥98%
Ortoacetato de trimetilo
Purity: 98% CAS No.: 1445-45-0 Molecular Formula: C5H12O3 Formula Weight: 120.15 Flash Point: 16°(60°F) Refractive Index: 1.3890 Boiling Point: 107-109° Beilstein Reference: 1098338 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00008477
Formula: C₅H₁₂O₃
MW: 120,15 g/mol
Pto. Ebullición: 107…109 °C
Pto. de fusión: –58 °C
Densidad: 0,956
Pto. de inflamación: 16 °C (60 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008477
Núm. CAS: 1445-45-0
EINECS: 215-892-9
UN: 3272
ADR: 3,II